Learn More
Diisopropilfosforamidita de dibencilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455237 100 g 100 g
11435237 5 g 5 g
11445237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22629.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345.423 g/mol
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite may be used for the preparation of phosphopeptides. It is used for the synthesis of a GDP (guanosine diphosphate) analog, SML-8-73-1. It is useful for nucleotide coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-diisopropilfosforamidita de dibencilo puede utilizarse para la preparación de fosfopéptidos. Se emplea para la síntesis de un análogo del GDP (difosfato de guanosina): SML-8-73-1. Es útil para el acoplamiento de nucleótidos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar a 0 °C. Incompatible con agentes oxidantes y el agua/ humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108549-23-1
Fórmula molecular C20H28NO2P
Peso molecular (g/mol) 345.423
Número MDL MFCD00191988
Clave InChI ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
PubChem CID 196621
Nombre IUPAC N-bis(fenilmetoxi)fosfanil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Densidad 1.03
Punto de ebullición 130°C (0.55 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9
Cantidad 100 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.43
Porcentaje de pureza 95%