Learn More
Carbonato dibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470343 250 g 250 g
11450343 10 g 10 g
11460343 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11464.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3459-92-5 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
Ionic liquids can effectively accelerate slow N-benzylation reactions utilizing dibenzyl carbonate as an alkylating reagent. Dibenzyl carbonate (DBzlC) has been used to benzylate phenylacetonitrile, benzyl phenylacetate and phenol. Selective N, N-dibenzylation of primary aliphatic amines was carried with dibenzyl carbonate in the presence of phosphonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los líquidos iónicos pueden acelerar eficazmente las reacciones de N-bencilación lentas utilizando carbonato de dibencilo como reactivo alquilante. El carbonato de dibencilo (DBzlC) se ha utilizado para bencilar el fenilacetonitrilo, el fenilacetato de bencilo y el fenol. La N, N-dibencilación selectiva de las aminas alifáticas primarias se realizó con carbonato de dibencilo en presencia de sales de fosfonio.
Solubilidad
Apenas soluble (0,099 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3459-92-5
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Número MDL MFCD00014436
Clave InChI PIZLBWGMERQCOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonic acid, bis phenylmethyl ester, benzyl carbonate, carbonic acid, dibenzyl ester, dibenzylcarbonate, carbonic acid dibenzyl ester, phenylmethyl phenylmethoxy formate, dibenzyl carbonate, acmc-209i8r, carbonic acid,bis phenylmethyl ester
PubChem CID 77002
Nombre IUPAC carbonato de dibencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Dibenzyl carbonate
Punto de fusión 27°C to 30°C
Punto de ebullición 150°C to 155°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5485
Cantidad 250 g
Beilstein 1882864
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.099g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 98%