Learn More
Azodicarboxilato de dibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzyl Azodicarboxylate |
| CAS | 2449-05-0 |
| Fórmula molecular | C16H14N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | bencilo (NE)-N-fenilmetoxicarboniliminocarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 298.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0954 |