Learn More
Azodicarboxilato de dibencilo, TRC
Código de producto. 30353977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353977 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30353977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4172155G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl Azodicarboxylate
CAS 2449-05-0
Fórmula molecular C16H14N2O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC bencilo (NE)-N-fenilmetoxicarboniliminocarbamato
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0954