Learn More
Dibencil azodicarboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354266 5 g 5 g
11364266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19347.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298.298 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2449-05-0
Fórmula molecular C16H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 298.298
Número MDL MFCD00016737
Clave InChI IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Sinónimo dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
PubChem CID 5387121
Nombre IUPAC bencilo (NE)-N-fenilmetoxicarboniliminocarbamato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl azodicarboxylate
Punto de fusión 43°C to 47°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal C6H5CH2O2C-N=N-CO2CH2C6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 2298734
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.3
Porcentaje de pureza 96%