Learn More
Dibenzoilmetano, TRC
Código de producto. 30379242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379242 25 g 25 g
30381267 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42268325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-46-7
Fórmula molecular C15 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 224.25
Sinónimo 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropan-1,3-dione, 2-Benzoylacetophenone, AD 158, DBM, DBM 83, Dibenzoylmethane, Karenz DK 2, NSC 406806, NSC 52984, NSC 6266, PB 201, Phenyl phenacyl ketone, Rhodiastab 83, Rhodiastab 83P, ω-Benzoylacetophenone
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropano-1,3-diona
SMILES O=C(CC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylacetophenone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0837