Learn More
Dibenzoyl Thiamine, MedChemExpress
Código de producto. 16428876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428876 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Dibenzoyl Thiamine (Bentiamine), a derivative of thiamine, is rapidly absorbed into the body and converted to thiamine.
Dibenzoyl Thiamine (Bentiamine), a derivative of thiamine, is rapidly absorbed into the body and converted to thiamine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzoyl Thiamine
CAS 299-88-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26N4O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Bentiamine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (101.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)S/C(CCOC(C2=CC=CC=C2)=O)=C(N(CC3=CN=C(C)N=C3N)C=O)/C
Peso molecular (g/mol) 490.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.57
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Powder