Learn More
Peróxido de benzoilo, 97 % (peso seco), húmedo con un 25 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317956 50 g 50 g
11327956 250 g 250 g
11337956 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13174.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Benzoyl peroxide is widely utilized as a radical initiator to induce polymerizations. It finds applications for acne treatment, for bleaching flour, hair and teeth and for cross-linking polyester resins. It also has major applications in antiseptic and bleaching properties. It serves as a catalyst for polyester thermoset resins and as a hardener to start the polymerization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El peróxido de bezoilo se utiliza ampliamente como iniciador radical para inducir polimerizaciones. Se aplica para el tratamiento del acné, para blanquear la harina, el pelo y los dientes y para el entrecruzamiento de resinas de poliéster. También se aplica de forma importante en propiedades antisépticas y blanqueadoras. Sirve como catalizador para resinas termoendurecibles de poliéster y como endurecedor para iniciar el proceso de polimerización.
Solubilidad
Soluble en éter y cloroformo. Ligeramente soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos, bases, alcoholes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-36-0
Fórmula molecular C14H10O4
Peso molecular (g/mol) 242.23
Número MDL MFCD00003071
Clave InChI OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
Nombre IUPAC bencenocarboperoxoato de benzoilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoyl peroxide
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), húmedo con un 25 % de agua
Cantidad 50 g
Número UN UN3104
Beilstein 984320
Índice Merck 14,1116
Información de solubilidad Soluble in ether and chloroform. Slightlysoluble in ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoyl peroxide, wet with 25% water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzoyl peroxide