Learn More
Peróxido de dibenzoílo, 75 %, agua restante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10236460 5 g Frasco de plástico 5 g
10712641 100 g Frasco de plástico 100 GR
10702641 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10236460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211780050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-36-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular C14H10O4
Peso molecular (g/mol) 242.23
Número MDL MFCD00003071
Clave InChI OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
Nombre IUPAC bencenocarboperoxoato de benzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzoyl peroxide
Nombre de nota 75%, remainder water
Punto de fusión 104.0°C to 106.0°C
Color Blanco
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5CO)2O2
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 179
Fieser 01,196; 04,122; 05,182; 06,160; 07,89; 12,157; 15,146; 17,367
Índice Merck 15, 1119
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,soluble in benzene,chloroform,ether and acetone,1g/40 mL carbon disulfide,1g/40 mL olive oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.23
Porcentaje de pureza 75%
Forma física Polvo granular húmedo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.