Learn More
Anhídrido de (+)-dibenzoil-L-tartárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10449291 25 g Frasco de plástico 25 g
10439291 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10449291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336030250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 64339-95-3 | C18H12O7 | 340.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64339-95-3
Fórmula molecular C18H12O7
Peso molecular (g/mol) 340.29
Número MDL MFCD00067102
Clave InChI OXIKRMSPXYQFOT-ZCWZLOQUNA-N
Sinónimo 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, +-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 2,5-furandione, 3,4-bis benzoyloxy dihydro-, 3r,4r, 2-o,3-o-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 3r,4r-2,5-dioxo-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydrofuran, 3r,4r-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
PubChem CID 2733743
Nombre IUPAC (3R,4R)-4-(benzoyloxy)-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)OC1=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Punto de fusión 174°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.