Learn More
Ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico monohidrato, TRC
Código de producto. 30370909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370909 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30370909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4228151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
CAS 62708-56-9
Fórmula molecular C18H14O8 . H2O
Cantidad 1 g
Sinónimo (-)-O,O-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
SMILES O.OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 376.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0794