Learn More
Ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2500g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483247 100 g 100 g
11493247 500g 500 g
11403257 2500g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16180.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62708-56-9 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid is used as an intermediate in pharmaceutical and agro chemical industries. It is used as chiral auxiliary in organic synthesis and as a resolution agent in the synthesis of rameleton.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica y agroquímica. Se utiliza como auxiliar quiral en la síntesis orgánica y como agente de resolución en la síntesis del rameleton.
Solubilidad
Soluble en metanol, acetona y disolventes orgánicos. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62708-56-9
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.30
Número MDL MFCD00149119
Clave InChI YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Sinónimo 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
PubChem CID 44119738
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Punto de fusión De 90 °C a 92 °C
Información de solubilidad Soluble in methanol,acetone and organic solvents. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.33 (358.31 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate