Learn More
Ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15119303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15119303 500 g Frasco de vidrio 500 g
10109889 25 g Frasco de vidrio 25 g
10119889 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15119303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438125000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2743-38-6
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.30
Clave InChI YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Sinónimo dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150.0°C to 151.6°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Rotación específica − 116.70
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzoyl-L-tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.