Learn More
Ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413257 100 g 100 g
11494260 25 g 25 g
11423257 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16181.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anhydrous is used as a reagent used to produce chiral salts. Also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (-)-dibenzoyl-L-tartárico anhidro se utiliza como un reactivo para producir sales quirales. También se utiliza como síntesis química orgánica intermedia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2743-38-6
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.30
Número MDL MFCD00003074
Clave InChI YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Sinónimo dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión De 154 °C a 156 °C
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.31
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 100 g
Sensibilidad Higroscópico
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-bis(benzoyloxy)-butanedioic acid