Learn More
(+)-Dibenzoilo-D-Ácido Tartárico Monohidrato, TRC
Código de producto. 30376229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376229 2.5 g
30375590 500 mg
30372045 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4227982.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80822-15-7
Fórmula molecular C18H14O8 . H2O
Peso molecular (g/mol) 376.3
SMILES O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dibenzoyl-D-Tartaric Acid Monohydrate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0794