Learn More
Ácido (-)-dibenzoil- D-tartárico monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437827 100 g 100 g
11427827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16503.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80822-15-7 | C18H16O9 | 376.32 g/mol
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate is used as a chiral separation and racemization agent for amines. It is also used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate is used as a chiral separation and racemization agent for amines. También se utiliza como materia prima farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80822-15-7
Fórmula molecular C18H16O9
Peso molecular (g/mol) 376.32
Número MDL MFCD00150722
Clave InChI DXDIHODZARUBLA-DZWQFRRJNA-N
Sinónimo 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, d-dbta, dibenzoyl-d-+-tartaric acid monohydrate, o,o'-dibenzoyl d-tartaric acid monohydrate, +-2,3-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyl-d-tartaric acid monohydrate, 2s,3s-+-o,o'-dibenzoyltartaric acid monohydrate, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, monohydrate, 2s,3s
PubChem CID 11667949
SMILES O.OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate
Punto de fusión De 87 °C a 91 °C
Cantidad 100 g
Rotación óptica +109° (c=2 en etanol)
Beilstein 6121616
Información de solubilidad Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.33 (358.31 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, monohydrate