Learn More
Ácido (+)-dibenzoil-D-tartárico, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10g
50g
250g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496456 50g 50 g
11486456 10g 10 g
11406466 250g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24754.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
For chiral resolution(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid is used as a reagent in the preparation of chiral salts. It also serves as a reagent for chiral resolution of amino compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Para la resolución quiral, el ácido (+)-Dibenzoil-D-tartárico se utiliza como reactivo en la preparación de sales quirales. También se utiliza como reactivo para la resolución quiral de los compuestos amino.
Solubilidad
Soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Hhigroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17026-42-5
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.30
Número MDL MFCD00063222
Clave InChI YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Sinónimo dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión De 154 °C a 156 °C
Cantidad 50g
Rotación óptica +120° (c=5 en metanol)
Beilstein 2227343
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.31
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.