Learn More
Ácido (+)-dibenzoil-D-tartárico, 98+%
Product Code. 10484915 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10484915 500 g Frasco de plástico 500 g
10033390 25 g Frasco de plástico 25 g
10474195 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10484915 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 302515000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17026-42-5 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17026-42-5
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.30
Número MDL MFCD00063222
Clave InChI YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
Sinónimo dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Condición de rotación específica +120° (20°C c=5,CH3OH)
Rotación específica + 120
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.31
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación