Learn More
Dibenzotiofeno-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzothiophene D8 |
| CAS | 33262-29-2 |
| Fórmula molecular | C12 2H8 S |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(sc3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,6,7,8,9-octadeuteriodibenzotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 192.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0849 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |