Learn More
Dibenzotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465013 25 g 25 g
11475013 100 g 100 g
11485013 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12288.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.256 g/mol
Dibenzothiophene is used to investigate the effect of sulfur compounds in gasoline range during the fluid catalytic cracking (FCC) process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dibenzotiofeno se usa para investigar el efecto de los compuestos del azufre en el rango de gasolina durante el proceso de craqueo catalítico en lecho fluido (FCC).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-65-0
Fórmula molecular C12H8S
Peso molecular (g/mol) 184.256
Número MDL MFCD00004969
Clave InChI IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
Nombre IUPAC dibenzotiofeno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzothiophene
Punto de fusión 97°C to 100°C
Punto de ebullición 332°C to 333°C
Temperatura de inflamación 170°C (338°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 121101
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.25
Porcentaje de pureza 98%