Learn More
Dibenzotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10010800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10010800 25 g Frasco de plástico 25 g
10696102 100 g Frasco de plástico 100 g
10003903 250 g Frasco de plástico 250 g
15189153 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10010800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112540250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-65-0
Fórmula molecular C12H8S
Peso molecular (g/mol) 184.26
Número MDL MFCD00004969
Clave InChI IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
Nombre IUPAC dibenzotiofeno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzothiophene
Punto de fusión 97°C to 100°C
Color Gris verdoso a blanco
Punto de ebullición 332°C to 333°C
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 17,72
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzothiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .