Learn More
5-óxido de dibenzotiofeno, TRC
Código de producto. 30382987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382987 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30382987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD423125100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzothiophene 5-Oxide
CAS 1013-23-6
Fórmula molecular C12H8OS
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8OS/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2=O
Peso molecular (g/mol) 200.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0296