Learn More
Dibenzotiofeno-5,5-dióxido, Thermo Scientific™
Código de producto. 17585525 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17585525 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17585525 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112550250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Vector alfa DIBENZOTHIOPHENESULFONE
Nombre del producto químico o material Dibenzotiofeno-5,5-dióxido
CAS 1016-05-3
Punto de fusión 231°C to 236°C
Color De color blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H8O2S
Número MDL 00004970
Cantidad 25 g
Beilstein 17-72
Clave InChI IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S1(=O)C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 8λ⁶-tiatriciclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(13),2,4,6,9,11-hexaeno-8,8-diona
Peso molecular (g/mol) 216.25
Forma física Polvo cristalino