Learn More
Dibenzotiofeno-2-ol, TRC
Código de producto. 30180341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180341 500 mg 500 miligramos
30179760 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417345500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22439-65-2
Fórmula molecular C12H8OS
Peso molecular (g/mol) 200.26
Sinónimo 2-Hydroxydibenzothiophene, 3-Hydroxydiphenylenesulfide, Benzo[b]benzo[b]thiophen-2-ol;
SMILES Oc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzothiophene-2-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8OS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0296