Learn More
Ácido dibenzotiofeno-2-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzothiophene-2-boronic acid |
| CAS | 668983-97-9 |
| Fórmula molecular | C7 H3 Cl F2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | B-2-Dibenzothienylboronic Acid, (Dibenzothiophen-2-yl)boronic Acid, 2-Dibenzothienylboronic Acid, Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic Acid, Dibenzothiophene-2-boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3ClF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-3H |
| SMILES | Fc1cc(C=O)c(F)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,5-difluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 176.548 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.984 |