Learn More
Ácido dibenzotiofeno-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482189 250 mg 250 miligramos
15462189 1 g 1 g
15472189 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64816.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 668983-97-9
Fórmula molecular C12H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 228.072
Número MDL MFCD01318982
Clave InChI CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
PubChem CID 2794660
Nombre IUPAC ácido dibenzotiofen-2-ilborónico
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzothiophene-2-boronic acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 15124
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo