Learn More
Dibenzotiofeno-1,2,3,4,6,7,8,9-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzothiophene D8 |
| CAS | 33262-29-2 |
| Fórmula molecular | C12 2H8 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Dibenzothiophene D8, Dibenzothiophene-1,2,3,4,6,7,8,9-d8 (ACI), Dibenzothiophene-d8 (8CI, 9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(sc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,6,7,8,9-octadeuteriodibenzotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 192.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0849 |