Learn More
Dibenzosuberona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dibenzosuberone |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0888 |
| Porcentaje de pureza | >95% |