Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dibenzosuberone |
| Nombre de nota | 97% |
| CAS | 1210-35-1 |
| Punto de fusión | 32°C to 34°C |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.1500g/mL |
| Punto de ebullición | 148°C (0.3 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |
Safety and Handling
- Dibenzosuberone