Learn More
Dibenzosuberona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374519 100 g 100 g
11364519 25 g 25 g
11448337 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18405.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1210-35-1 | C15H12O | 208.26 g/mol
Dibenzosuberone is a potential antidepressant compound. It is used in the synthesis of amitriptyline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dibenzosuberona es un potencial compuesto antidepresivo. Se utiliza en la síntesis de amitriptilina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,03 g/l a 20°C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210-35-1
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00003587
Clave InChI BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
PubChem CID 14589
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzosuberone
Punto de fusión 32°C to 34°C
Densidad 1.156
Punto de ebullición 147°C to 149°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 200°C (392°F)
Índice de refracción 1.634
Cantidad 100 g
Beilstein 1454355
Información de solubilidad Soluble in water (0.03g/L at 20°C).
Nombre IUPAC triciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%