Learn More
Dibenzosuberenol, TRC
Código de producto. 30351820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351820 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30351820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4173381G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzosuberenol
CAS 10354-00-4
Fórmula molecular C15H12O
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Dibenzosuberenol, 5-Hydroxy-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, NSC 84190
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
SMILES O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4Cl
Peso molecular (g/mol) 208.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0888