Learn More
Dibenzosuberenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371497 25 g 25 g
11361497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02062.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10354-00-4 | C15H12O | 208.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10354-00-4
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00003586
Clave InChI SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzosuberenol, 5h-dibenzo a,d 7 annulen-5-ol, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-ol, unii-s9t01jbh4a, s9t01jbh4a, 5h-dibenzo a,d-1-cyclohepten-5-ol, dibenzo b,f cyclohepten-1-ol, 5h-dibenzo-a,d-cyclohepten-5-ol, 5-hydrodibenzo a,d 7 annulen-5-ol
PubChem CID 82577
Nombre IUPAC 11H-dibenzo[1,2-a
SMILES C1=CC=C2C(C3=CC=CC=C3C=CC2=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzosuberenol
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1957458
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 96%