Learn More
Dibenzofurano, TRC
Código de producto. 30360811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360811 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30360811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417185100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzofuran
CAS 132-64-9
Fórmula molecular C12 H8 O
Cantidad 100 g
Sinónimo Dibenzofuran, 2,2'-Biphenylene oxide, 2,2'-Biphenylylene oxide, Dibenzo[b,d]furan, Diphenylene oxide, NSC 1245, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diyl oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
SMILES o1c2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC dibenzofurano
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0575