Learn More
Dibenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzofuran |
| CAS | 132-64-9 |
| Fórmula molecular | C12 H8 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Dibenzofuran, 2,2'-Biphenylene oxide, 2,2'-Biphenylylene oxide, Dibenzo[b,d]furan, Diphenylene oxide, NSC 1245, [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diyl oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H |
| SMILES | o1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | dibenzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0575 |