Learn More
Dibenzofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417847 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11417847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16521.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Aplicaciones para el análisis de GC (cromatografía de gases) y LC (cromatografía de líquidos). Dibenzofurano como sustrato modelo en procedimientos de cultivo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
aplicaciones para el análisis de GC (cromatografía de gases) y LC (cromatografía de líquidos).El dibenzofurano es el sustrato modelo en los procedimientos de cultivo.
Solubilidad
Insoluble en agua (< 1 mg/ml).Soluble en disolventes orgánicos no polares.
Notas
almacénese en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzofuran
CAS 132-64-9
Punto de fusión 78°C to 83°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 287°C to 289°C
Temperatura de inflamación 130°C
Fórmula molecular C12H8O
Número MDL MFCD00004968
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Beilstein 121100
Sinónimo dibenzo b,d furan, diphenylene oxide, 2,2 '-biphenylene oxide, 2,2 '-biphenylylene oxide, dibenzofurans
Información de solubilidad Insoluble in wate(<1 mg/mL). Soluble in nonpolar organic solvents.
Clave InChI TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC dibenzofurano
Peso molecular (g/mol) 168.20
PubChem CID 568
ChEBI CHEBI:28145
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 98%