Learn More
Dibenzofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Aplicaciones para el análisis de GC (cromatografía de gases) y LC (cromatografía de líquidos). Dibenzofurano como sustrato modelo en procedimientos de cultivo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
aplicaciones para el análisis de GC (cromatografía de gases) y LC (cromatografía de líquidos). El dibenzofurano es el sustrato modelo en los procedimientos de cultivo.
Solubilidad
insoluble en agua (<1mg/ml). Soluble en disolventes orgánicos no polares.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzofuran |
| Punto de fusión | 78°C to 83°C |
| Densidad | 1.3 |
| Punto de ebullición | 287°C to 289°C |
| Temperatura de inflamación | 130°C (266°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 121100 |
| Información de solubilidad | Insoluble in wate(<1mg/mL). Soluble in nonpolar organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.2 |
| Mostrar más |