Learn More
Dibenzofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384519 25 g 25 g
11394519 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16521.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-64-9 | C12H8O | 168.195 g/mol
Aplicaciones para el análisis de GC (cromatografía de gases) y LC (cromatografía de líquidos). Dibenzofurano como sustrato modelo en procedimientos de cultivo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
aplicaciones para el análisis de GC (cromatografía de gases) y LC (cromatografía de líquidos). El dibenzofurano es el sustrato modelo en los procedimientos de cultivo.
Solubilidad
insoluble en agua (<1mg/ml). Soluble en disolventes orgánicos no polares.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-64-9
Fórmula molecular C12H8O
Peso molecular (g/mol) 168.195
Número MDL MFCD00004968
Clave InChI TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo b,d furan, diphenylene oxide, 2,2'-biphenylene oxide, 2,2'-biphenylylene oxide, dibenzofurans, dibenzol b,d furan, dibenzofurane, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl oxide
PubChem CID 568
ChEBI CHEBI:28145
Nombre IUPAC dibenzofurano
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzofuran
Punto de fusión 78°C to 83°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 287°C to 289°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 121100
Información de solubilidad Insoluble in wate(<1mg/mL). Soluble in nonpolar organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 98%