Learn More
Ácido dibenzofurano-4borónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389805 1 g 1 g
11399805 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19830.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100124-06-9 | C12H9BO3 | 212.011 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100124-06-9
Fórmula molecular C12H9BO3
Peso molecular (g/mol) 212.011
Número MDL MFCD00092336
Clave InChI ZXHUJRZYLRVVNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzofuran-4-boronic acid, dibenzo b,d furan-4-ylboronic acid, 4-dibenzofuranyl boronic acid, 4-dibenzofuranboronic acid, 4-dibenzofuranboronicacid, 4-dibenzofuranylboronic acid, boronic acid, 4-dibenzofuranyl, dibenzo b,d furan-4-boronic acid, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid
PubChem CID 2734328
Nombre IUPAC ácido dibenzofurano-4-ilborónico
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C3=CC=CC=C3O2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzofuran-4-boronic acid
Punto de fusión 286°C to 291°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1645426
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.01
Porcentaje de pureza ≥98%