Learn More
hidrato de ácido dibenzofurano-2-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15461937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15461937 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15461937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043899.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzofuran-2-sulfonic acid hydrate
CAS 83863-63-2
Punto de fusión 144°C to 145°C
Fórmula molecular C12H7O4S
Número MDL MFCD00043577
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo dibenzo b,d furan-2-sulfonic acid, 2-dibenzofuransulfonic acid, dibenzofuran-2-sulphonic acid, 2-dibenzofuransulfonicacid, dibenzofuran-2-sulfonsaure, janfyphfipgytq-uhfffaoysa, dibenzo b,d furan-2-sulfonicacid, dibenzo b,d furan-2-sulfonic acid #, 8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-sulfonic acid
Clave InChI JANFYPHFIPGYTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Nombre IUPAC 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate
Peso molecular (g/mol) 247.24
PubChem CID 522803
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo