Learn More
Dibenzofuran-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412319 5 g 5 g
15422319 250 mg 250 miligramos
15402319 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64905.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5397-82-0 | C13H8O2 | 196.21 g/mol
Used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejada del aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5397-82-0
Fórmula molecular C13H8O2
Peso molecular (g/mol) 196.21
Número MDL MFCD00136272
Clave InChI OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
PubChem CID 220843
SMILES O=CC1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 74°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 141044
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC 8-oxatriciclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaeno-4-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo