Learn More
Dibenzo[e,l]pireno, TRC
Código de producto. 30136205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136205 50 mg 50 miligramos
17959164 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41737550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192-51-8
Fórmula molecular C24 H14
Peso molecular (g/mol) 302.368
Sinónimo Dibenzo[fg,op]naphthacene, Dibenzo(e,l)pyrene, Dibenzo[fg,op]tetracene;
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4c5ccccc5c6cccc2c6c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[e,l]pyrene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H14/c1-2-8-16-15(7-1)19-11-5-13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-6-12-20(16)24(22)23(19)21/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.11