Learn More
Dibenzo[def,p]criseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo(A,L)Pyrene |
| CAS | 191-30-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[def,p]chrysene, 1,2,9,10-Dibenzopyrene, 1,2:3,4-Dibenzopyrene, 2,3:4,5-Dibenzpyrene, 4,5,6,7-Dibenzpyrene, Ba 51-090462, Dibenzo[a,l]pyrene, NSC 90324 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45 |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1096 |
| Mostrar más |