Learn More
Dibenzo[B,K]fluoranteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo(b,k)fluoranthene |
| CAS | 205-97-0 |
| Fórmula molecular | C24 H14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H14/c1-2-7-16-13-22-21(12-15(16)6-1)20-11-5-10-19-18-9-4-3-8-17(18)14-23(22)24(19)20/h1-14H |
| SMILES | c1ccc2cc3c(cc2c1)c4cccc5c6ccccc6cc3c45 |
| Peso molecular (g/mol) | 302.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1096 |