Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepina-11-[10H]one, TRC
Código de producto. 30005502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005502 5 g 5 g
17970785 1 g 1 g
17901025 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4169535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3159-07-7
Fórmula molecular C13 H9 N O S
Peso molecular (g/mol) 227.28
Sinónimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 5H-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-one
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0405
Porcentaje de pureza >95%