Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-amina, Mikromol™
Descripción
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| CAS | 5786-26-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-amino- (7CI,8CI), NSC 651216, Quetiapine Fumarate Imp. U (EP), Quetiapine Fumarate Impurity U, Quetiapine Impurity U |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2S/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)15-13/h1-8H,(H2,14,15) |
| SMILES | NC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-amina |
| Mostrar más |