Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona, Mikromol™
Descripción
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| CAS | 7-7-3159 |
| Nombres de analitos o componentes | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H9 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP), Quetiapine Related Compound G, Quetiapine Fumarate Impurity G, Quetiapine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 5H-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ona |
| Mostrar más |