Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 17962606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962606 100 mg 100 miligramos
30049611 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1130.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
CAS 7-7-3159
Nombres de analitos o componentes Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H9 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, Quetiapine Fumarate Imp. G (EP), Quetiapine Related Compound G, Quetiapine Fumarate Impurity G, Quetiapine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
SMILES O=C1Nc2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC 5H-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 227.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227,0405 g/mol