Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona 5,5-Dióxido, Mikromol™
Código de producto. 30051575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051575 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051575 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1130.450025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-ona 5,5-Dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide
CAS 22871-33-6
Nombres de analitos o componentes Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one 5,5-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, 5,5-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO3S/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)18(16,17)12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
SMILES O=C1Nc2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 11,11-dioxo-5H-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 259.2805
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0303 g/mol