Learn More
Dibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one |
| CAS | 3158-85-8 |
| Fórmula molecular | C13H9NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(2-Aminophenoxy)benzoic Acid Lactam, Dibenzo[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one, o-(o-Aminophenoxy)benzoic Acid Lactam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 5H-benzo[b][1,4]benzoxazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0633 |