Learn More
Dibenzo[b,e]tiepin-11(6H)-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401017 5 g 5 g
11411017 25 g 25 g
11421017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23402.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1531-77-7
Fórmula molecular C14H10OS
Peso molecular (g/mol) 226.293
Número MDL MFCD02093738
Clave InChI JGJDEWXZEIHBNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo b,e thiepin-11 6h-one, 6,11-dihydrodibenzo b,e thiepin-11-one, dibenz b,e thiepin-11 6h-one, 6h-benzo c 1 benzothiepin-11-one, 1-oxo-6,11-dihydrodibenzo b,e thiepin, dothiepinone, 9-thiatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3,5,7,11,13-hexaen-2-one, acmc-1buub
PubChem CID 73741
Nombre IUPAC 6H-benzo[c][1]benzotiepin-11-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one
Punto de fusión 86°C to 88°C
Punto de ebullición 175°C to 180°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.29
Porcentaje de pureza 98%